Merck
Y0000673
Harpagoside
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H30O11
CAS番号:
分子量:
494.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
harpagoside
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@]1(C[C@@H](O)[C@]2(O)C=CO[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H]12)OC(=O)\C=C\c4ccccc4
InChI
1S/C24H30O11/c1-23(35-16(27)8-7-13-5-3-2-4-6-13)11-15(26)24(31)9-10-32-22(20(23)24)34-21-19(30)18(29)17(28)14(12-25)33-21/h2-10,14-15,17-22,25-26,28-31H,11-12H2,1H3/b8-7+/t14-,15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
KVRQGMOSZKPBNS-FMHLWDFHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Harpagoside EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cristina Torres-Fuentes et al.
PloS one, 9(7), e103118-e103118 (2014-07-30)
Ghrelin is a stomach-derived peptide that has been identified as the only circulating hunger hormone that exerts a potent orexigenic effect via activation of its receptor, the growth hormone secretagogue receptor (GHS-R1a). Hence, the ghrelinergic system represents a promising target
Nontobeko P Mncwangi et al.
Phytochemistry, 106, 104-115 (2014-07-22)
Harpagophytum procumbens (Pedaliaceae) and its close taxonomical ally Harpagophytum zeyheri, indigenous to southern Africa, are being harvested for exportation to Europe where phytomedicines are developed to treat inflammation-related disorders. The phytochemical variation within and between natural populations of H. procumbens