Y0000640
ジゴキシゲニン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3β,12β,14β,21-テトラヒドロキシ-20(22)-ノルコレン酸ラクトン, 3β,12β,14-トリヒドロキシ-5β,20(22)-カルデノリド, 5β,20(22)-カルデノライド-3β,12β,14-トリオール, ラナジギゲニン
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
digitalis
メーカー/製品名
EDQM
mp
222 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5
InChI
1S/C23H34O5/c1-21-7-5-15(24)10-14(21)3-4-17-18(21)11-19(25)22(2)16(6-8-23(17,22)27)13-9-20(26)28-12-13/h9,14-19,24-25,27H,3-8,10-12H2,1-2H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19-,21+,22+,23+/m1/s1
InChI Key
SHIBSTMRCDJXLN-KCZCNTNESA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0000640:
Y0000640-5MG:
Y0000640-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック