Merck
Y0000606
Altizide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Althiazide, 6-Chloro-3,4-dihydro-3-([2-propenylthio]methyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14ClN3O4S3
CAS番号:
分子量:
383.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
altizide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(CSCC=C)NS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C11H14ClN3O4S3/c1-2-3-20-6-11-14-8-4-7(12)9(21(13,16)17)5-10(8)22(18,19)15-11/h2,4-5,11,14-15H,1,3,6H2,(H2,13,16,17)
InChI Key
VGLGVJVUHYTIIU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Altizide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Lina Baranauskiene et al.
PloS one, 16(6), e0253608-e0253608 (2021-06-25)
Twelve carbonic anhydrase (CA) isoforms catalyze carbon dioxide hydration to bicarbonate and acid protons and are responsible for many biological functions in human body. Despite their vital functions, they are also responsible for, or implicated in, numerous ailments and diseases