安全性情報
Y0000565
β-Acetyldigoxin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Digoxin 4″′-acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H66O15
CAS番号:
分子量:
822.98
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
β-acetyldigoxin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C43H66O15/c1-20-38(55-23(4)44)30(45)17-36(53-20)57-40-22(3)54-37(18-32(40)47)58-39-21(2)52-35(16-31(39)46)56-26-9-11-41(5)25(14-26)7-8-28-29(41)15-33(48)42(6)27(10-12-43(28,42)50)24-13-34(49)51-19-24/h13,20-22,25-33,35-40,45-48,50H,7-12,14-19H2,1-6H3
InChI Key
NREAGDHHMSOWKZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
β-Acetyldigoxin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000565:
Y0000565-1EA:
Y0000565-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Pharmaceutical Manufacturing Encyclopedia, 64-64 null