Merck
Y0000512
Emedastine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-(2-Ethoxyethyl)-2-(hexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl)-1H-benzimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24N4O
CAS番号:
分子量:
288.39
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
emedastine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Emedastine impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)