Merck
Y0000497
トリヒドロキシエチルルチン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3′,4′,7-トリス[O-(2-ヒドロキシエチル)]ルチン, トロキセルチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H42O19
CAS番号:
分子量:
742.68
Beilstein:
4778232
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
troxerutin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(OCCO)cc(O)c4C3=O)c5ccc(OCCO)c(OCCO)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C33H42O19/c1-14-23(38)26(41)28(43)32(49-14)48-13-21-24(39)27(42)29(44)33(51-21)52-31-25(40)22-17(37)11-16(45-7-4-34)12-20(22)50-30(31)15-2-3-18(46-8-5-35)19(10-15)47-9-6-36/h2-3,10-12,14,21,23-24,26-29,32-39,41-44H,4-9,13H2,1H3/t14-,21+,23-,24+,26+,27-,28+,29+,32+,33-/m0/s1
InChI Key
IYVFNTXFRYQLRP-VVSTWUKXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Troxerutin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
D-ガラクトースが誘発する酸化によるDNA損傷、それ以外の種類の酸化ストレスに対し、幅広い保護効果を示します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000497:
Y0000497-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Nisha Susan Thomas et al.
Food & function, 9(10), 5336-5349 (2018-09-28)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the leading cause of cancer death worldwide that lacks proper medical prognosis and treatment. In the present study, the anti-tumoral potential of troxerutin (TX), an ethnomedicine, was examined in relation to its effects on the promoter
Sathish Sampath et al.
Molecular and cellular biochemistry, 395(1-2), 11-27 (2014-06-02)
Troxerutin is a trihydroxyethylated derivative of the flavonoid, rutin. It has been reported to possess the hepatoprotective, nephroprotective, antioxidant, anti-inflammatory, and antihyperlipidemic activities. Troxerutin treatment reduced the blood glucose and glycosylated hemoglobin levels in high-cholesterol-induced insulin-resistant mice and in type-2