Merck
Y0000443
フルニキシンメグルミン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-[[2-メチル-3-(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ]-3-ピリジンカルボン酸メグルミン塩, バナミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11F3N2O2·C7H17NO5
CAS番号:
分子量:
491.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flunixin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
InChI Key
MGCCHNLNRBULBU-WZTVWXICSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
フルニキシンメグルミンは(IC50 = 1 nM) 、ウマの腸虚血、疝痛、内毒血症を管理する動物用医薬品として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
COX1、COX2およびPLA2のインヒビタ-です。非麻薬性の鎮痛薬、解熱剤、抗炎症薬です。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0000443-10MG:
Y0000443:
Y0000443-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A J Morton et al.
Equine veterinary journal. Supplement, (39)(39), 112-116 (2011-08-04)
The effects of prostaglandins and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) on repair of equine intestinal mucosa are important since most horses with gastrointestinal diseases are routinely treated with NSAIDs, such as flunixin meglumine (FM), and these drugs can be toxic to
J F Marshall et al.
Equine veterinary journal. Supplement, (39)(39), 106-111 (2011-08-04)
Flunixin meglumine is used for treatment of equine colic despite evidence of inhibited recovery of mucosal barrier function following small intestinal ischaemic injury. This study aimed to characterise an alternative treatment (AHI-805) for abdominal pain in the horse. To determine
J Cuervo-Arango et al.
Theriogenology, 77(3), 514-524 (2011-10-01)
The development of hemorrhagic anovulatory follicles (HAF) involves luteinization and hemorrhage of the follicle. This is observed on ultrasound as an increase in the echogenicity of the granulosa layer and formation of echoic particles in the antrum. The inhibition of
Pharmacokinetic interactions of flunixin meglumine and doxycycline in broiler chickens.
F Yang et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 36(1), 85-88 (2012-02-02)
Pedro Paredes-Ramos et al.
Physiology & behavior, 107(1), 17-25 (2012-05-30)
Female rats display a conditioned partner preference for males that bear odors paired with different types of rewarding unconditioned stimuli (UCS). Here we examined whether tickling constitutes a rewarding UCS that supports the development of partner preferences. In Experiment 1