Merck
Y0000434
ボルジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2,9-ジヒドロキシ-1,10-ジメトキシアポルフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21NO4
CAS番号:
分子量:
327.37
Beilstein:
94036
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
boldine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc-2c(CC3N(C)CCc4cc(O)c(OC)c-2c34)cc1O
InChI
1S/C19H21NO4/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI Key
LZJRNLRASBVRRX-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Boldine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0000434:
Y0000434-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Speisky et al.
Pharmacological research, 29(1), 1-12 (1994-01-01)
Boldo (Peumus boldus Mol.), a Chilean tree traditionally employed in folk medicine and recognized as a herbal remedy in a number of pharmacopoeias, mainly for the treatment of liver ailments, has recently been the subject of increasing attention. Boldine, in
Peter O'Brien et al.
Chemico-biological interactions, 159(1), 1-17 (2005-10-14)
The increasing recognition of the participation of free radical-mediated oxidative events in the initiation and/or progression of cardiovascular, tumoural, inflammatory and neurodegenerative disorders, has given rise to the search for new antioxidant molecules. An important source of such molecules has
Darina Muthna et al.
Natural product communications, 8(12), 1797-1800 (2014-02-22)
Plant and folk medicine represent nowadays a source of either new therapeutic substances or substrates for drug synthesis. One such promising group for possible further exploitation is the family of aporphine alkaloids containing boldine and related compounds. In this mini-review