安全性情報
Y0000404
Oxeladin impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-(Diethylamino)ethyl 2-ethyl-2-phenylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H29NO2
CAS番号:
分子量:
291.43
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
oxeladin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Oxeladin impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000404-1EA:
Y0000404:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)