Merck
Y0000343
システム適合性用テストステロン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
テストステロン, 17β-ヒドロキシ-3-オキソ-4-アンドロステン, 17β-ヒドロキシ-4-アンドロステン-3-オン, 4-アンドロステン-17β-オール-3-オン, trans-テストステロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28O2
CAS番号:
分子量:
288.42
Beilstein:
1915399
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
testosterone
メーカー/製品名
EDQM
薬剤管理
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Testosterone for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
精巣により分泌されたテストステロンは標的組織でジヒドロテストステロンに変換され、テストステロンの生理作用の多くを仲介していると考えられています。アンドロゲンは、胚形成期間および思春期に雄性表現型の発達を導いています。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000343:
Y0000343-20MG:
Y0000343-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marie Sinclair et al.
Transplantation, 98(7), 788-792 (2014-06-12)
Low pretransplant serum testosterone has recently been associated with increased mortality in men awaiting liver transplantation, but the potential impact on rejection has not yet been investigated. Pretransplantation serum testosterone, SHBG, and other variables were collected on 190 consecutive men
David J Handelsman
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 91(5), 1646-1653 (2006-02-16)
The objective of the study was to review the rationale underlying the banning of human chorionic gonadotropin (hCG) and estrogen blockers (antiestrogens, specific estrogen receptor modulators, aromatase inhibitors) in sports for male and female athletes in the light of gender
Y Zimmerman et al.
Human reproduction update, 20(1), 76-105 (2013-10-02)
BACKGROUND; Combined oral contraceptives (COCs) reduce levels of androgen, especially testosterone (T), by inhibiting ovarian and adrenal androgen synthesis and by increasing levels of sex hormone-binding globulin (SHBG). Although this suppressive effect has been investigated by numerous studies over many
James R Bell et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 306(9), H1265-H1274 (2014-03-13)
Estrogen in females is conventionally considered a cardioprotective influence, but a role for estrogen in male cardioprotection has yet to be defined. Estrogen biosynthesis from testosterone is regulated by aromatase. Aromatase has recently been shown to be expressed in the
Andrea C Lo et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 88(1), 87-93 (2013-12-18)
To determine (1) the prognostic utility of prostate-specific antigen (PSA) concentration at 45 to 60 months (48mPSA) after low-dose-rate prostate brachytherapy (LDR-PB); (2) the predictors of 48mPSA; and (3) the prognostic utility of directional trends between PSA levels at 24