Merck
Y0000266
システム適合性用フルナリジン二塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
フルナリジン 二塩酸塩, 1-[ビス(4-フルオロフェニル)メチル]-4-(3-フェニル-2-プロペニル)ピペラジン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H26F2N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
477.42
Beilstein:
4284243
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
flunarizine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C\C=C\c3ccccc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C26H26F2N2.2ClH/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21;;/h1-15,26H,16-20H2;2*1H/b7-4+;;
InChI Key
RXKMOPXNWTYEHI-RDRKJGRWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Flunarizine dihydrochloride for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
T型Ca2+/Na+チャネルをブロックし、クロマフィン細胞からのK+誘導性カテコ-ルアミン放出を阻害します。
T型Ca2+/Na+チャネルを遮断します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Grażyna Biała et al.
Pharmacological reports : PR, 66(2), 212-222 (2014-06-10)
Nonsomatic signs of psychostimulant withdrawal, difficult to demonstrate in animal paradigms, may appear to promote drug seeking and drug relapse in humans; thus, it is important to understand the mechanisms that mediate this kind of behaviors. The present study was
Wen Liu et al.
Endocrinology, 155(5), 1738-1750 (2014-02-13)
The insect steroid hormone 20-hydroxyecdysone (20E) regulates gene transcription via a genomic pathway by forming a transcription complex that binds to DNA with the help of the chaperone proteins, heat shock proteins (Hsps) Hsc70 and Hsp90. However, the nongenomic mechanisms
Jonathan W Astin et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(10), 2450-2462 (2014-07-24)
The growth of new lymphatic vessels (lymphangiogenesis) in tumors is an integral step in the metastatic spread of tumor cells, first to the sentinel lymph nodes that surround the tumor and then elsewhere in the body. Currently, no selective agents