Merck
Y0000073
パルミチン酸パルミチル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
パルミチン酸セチル, パルミチン酸パルミチルエステル, ヘキサデカン酸ヘキサデシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14CO2(CH2)15CH3
CAS番号:
分子量:
480.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cetyl palmitate
メーカー/製品名
EDQM
mp
55-56 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI Key
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cetyl palmitate 15 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
Y0000073:
Y0000073-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fundamentals of Environmental and Toxicological Chemistry: Sustainable Science, Fourth Edition (2013)
Comparative study of organic solvent and water-soluble lipophilic extractives from wheat straw I: yield and chemical composition.
Sun C R, et al.
Journal of wood science, 49(1), 0047-0052 (2003)
Fundamentals of Environmental and Toxicological Chemistry: Sustainable Science, Fourth Edition (2013)
Ehsan Aboutaleb et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 102(7), 2125-2136 (2013-07-31)
Vincristine (VC) sulfate, a freely water-soluble cytotoxic agent was incorporated into cetyl palmitate solid lipid nanoparticles (SLNs) with the aid of dextran sodium sulfate (DS), a poly anion, using a microemulsion method. The manufacturing process was optimized using response surface
Silke B Lohan et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 89, 201-207 (2014-12-17)
UV irradiation leads to the formation of reactive oxygen species (ROS). An imbalance between the antioxidant system and ROS can lead to cell damage, premature skin aging or skin cancer. To counteract these processes, antioxidants such as coenzyme Q10 (CoQ10)