Merck
W243499
Sigma-Aldrich
ギ酸エチル
new
natural, ≥95%, FG
別名:
ギ酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
74.08
FEMA番号:
2434
Beilstein:
906769
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
Flavis 番号:
09.072
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
自己発火温度
851 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
ethereal; rum; wine-like
SMILES記法
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
InChI Key
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W243499-1KG-K:
W243499-SAMPLE-K:
W243499-VAR-K:
W243499-5KG-K:
W243499-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)