包装
box of 6 × 40 mL
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
general analytical
personal care
詳細
Ultra-06 - Box of 6 X 40 mL Certified Clean Borosilicate Glass Vials with 24 mm Cap and Silicone PTFE Lined Septa. Case includes individual certificate. Certified Vials have <0.010 mg/L C from TOC. All 6 vials also include dust caps.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック