Merck
SMB01353
Sigma-Aldrich
7-Aminoclonazepam
≥95% (HPLC)
別名:
7-Amino-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Aminoclonazepam, Chloraminazepam
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12ClN3O
CAS番号:
分子量:
285.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
InChI
1S/C15H12ClN3O/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(17)5-6-13(11)19-14(20)8-18-15/h1-7H,8,17H2,(H,19,20)
InChI Key
HEFRPWRJTGLSSV-UHFFFAOYSA-N
詳細
7-Aminoclonazepam is a major metabolite of clonazepam. 7-Aminoclonazepam may be used for detection of clonazepam use.
アプリケーション
Metabolomics research
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SMB01353-5MG:
SMB01353-25MG:
SMB01353-VAR:
SMB01353-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)