Merck
SMB01327
Sigma-Aldrich
5-Methoxytryptophol
別名:
2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO2
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.77
アッセイ
95% (HPLC)
品質水準
形状
liquid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2[nH]cc(CCO)c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-13)7-12-11/h2-3,6-7,12-13H,4-5H2,1H3
InChI Key
QLWKTGDEPLRFAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-Methoxytryptophol is a serotonin metabolite. It is synthesized by the pineal gland and together with melatonin is involved with diurnal rhythms regulation.
アプリケーション
Metabolomics research
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01327-BULK:
SMB01327-100MG:
SMB01327-25MG:
SMB01327-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)