Merck
SAAR6165500
TWEEN® 80
uniLAB
別名:
POE (20) ソルビタンモノオレエート, ポリエチレングリコールソルビタンモノオレアート, ポリオキシエチレンソルビタンモノオレアート, ポリソルベート80
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
製品種目
uniLAB
包装
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR6165500KF)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI Key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chemically pure
For laboratory use only
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)