APIファミリー
sodium stearyl fumarate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)\C=C\C(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H40O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24;/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-18+;
InChI Key
STFSJTPVIIDAQX-LTRPLHCISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sodium stearyl fumarate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S0808000:
S0808000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
M A Garcia Marquez et al.
Pharmaceutica acta Helvetiae, 67(2), 50-56 (1992-01-01)
In this research we study the influence of two lubricants-Magnesium Stearate and Pruv--on the tablets elaboration of Cimetidine, Ranitidine, Famotidine and Pirenzepine by direct compression. The presence of 0.5% of lubricants improved the flow of all the formulations, but especially