Merck
RTC000099
Supelco
クロロベンゼン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
Chlorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl
CAS番号:
分子量:
112.56
Beilstein:
605632
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.04
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1601361
蒸気密度
3.86 (vs air)
蒸気圧
11.8 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
包装
pkg of 20 mL
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9795 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
RTC000099-20ML:
試験成績書(COA)