Merck
Q0501
Sigma-Aldrich
Quin 2 カリウム塩 水和物
≥95% purity, powder
別名:
2-([2-ビス(カルボキシメチル)アミノ-5-メチルフェノキシ]メチル)-6-メトキシ-8-ビス(カルボキシメチル)アミノキノリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H27N3O10 · H2O
CAS番号:
分子量:
559.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
Quin 2 カリウム塩 水和物, ≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
溶解性
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, yellow-green
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[K].COc1cc(N(CC(O)=O)CC(O)=O)c2nc(COc3ccc(C)cc3N(CC(O)=O)CC(O)=O)ccc2c1
InChI
1S/C26H27N3O10.K.H2O.H/c1-15-3-6-21(19(7-15)28(10-22(30)31)11-23(32)33)39-14-17-5-4-16-8-18(38-2)9-20(26(16)27-17)29(12-24(34)35)13-25(36)37;;;/h3-9H,10-14H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37);;1H2;
InChI Key
UQTLVSNRWZMUEK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
カルシウム特異的なキレ-ト剤、指示薬です。カルシウムに結合すると、UVスペクトルがシフトし、蛍光強度が増加します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Q0501-BULK:
Q0501-250MG:
Q0501-50MG:
Q0501-VAR:
Q0501-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Y Tsien et al.
The Journal of cell biology, 94(2), 325-334 (1982-08-01)
A new, fluorescent, highly selective Ca2+ indicator , "quin2", has been trapped inside intact mouse and pig lymphocytes, to measure and manipulate cytoplasmic free Ca2+ concentrations, [Ca2+]i. Quin2 is a tetracarboxylic acid which binds Ca2+ with 1:1 stoichiometry and an