安全性情報
PSRI09
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.5440 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
品質
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PSRI09-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)