PHR8915
Norscopolamine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(1R,2R,4S,5S,7s)-3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate, (1R ,2R ,4S ,5S ,7s )-3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0^2,4]nonan-7-yl (S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate, Norhyoscine, Norscopolamine
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000484
traceable to USP 1473400
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
norscopolamine
形状
powder
包装
pkg of 30 mg
アプリケーション
pharmaceutical
InChI
1S/C16H19NO4/c18-8-11(9-4-2-1-3-5-9)16(19)20-10-6-12-14-15(21-14)13(7-10)17-12/h1-5,10-15,17-18H,6-8H2/t10-,11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
InChI Key
MOYZEMOPQDTDHA-LACSLYJWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8915-30MG:
PHR8915-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)