安全性情報
PHR8792
Supelco
2-Methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 2H-indazole-3-carboxamide deriv.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24N4O
CAS番号:
分子量:
312.41
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
granisetron
包装
pkg of 50MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)20-22(17)2/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)
InChI Key
INMQDEMSQWWCSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8792-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)