Merck
PHR8641
Supelco
Testosterone acetate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
17β-アセトキシ-4-アンドロステン-3-オン, 17β-ヒドロキシ-4-アンドロステン-3-オン17-アセタート, 4-アンドロステン-17β-オール-3-オン17-アセタート, デポステロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O3
CAS番号:
分子量:
330.46
Beilstein:
2062555
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
testosterone
包装
pkg of 100MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(C)=O
InChI Key
DJPZSBANTAQNFN-PXQJOHHUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8641-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)