PHR8632
Quinapril Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
Quinapril diketopiperazine, (αS,3S,11aS)-1,3,4,6,11,11a-Hexahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinoline-2-acetic acid ethyl ester
About This Item
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
N21[C@@H](Cc4c(cccc4)C2)C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC
InChI
1S/C25H28N2O4/c1-3-31-25(30)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)27-17(2)23(28)26-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(26)24(27)29/h4-12,17,21-22H,3,13-16H2,1-2H3/t17-,21-,22-/m0/s1
InChI Key
NDDYKENLGBOEPD-HSQYWUDLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8632-100MG:
試験成績書(COA)