安全性情報
PHR8617
Oxazepam Related Compound B
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
3-(Acetyloxy)-7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one acetate, 7-Chloro-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzodiazepin-3-yl acetate, Oxazepam acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H13ClN2O3
CAS番号:
分子量:
328.75
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C17H13ClN2O3/c1-10(21)23-17-16(22)19-14-8-7-12(18)9-13(14)15(20-17)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,17H,1H3,(H,19,22)
InChI Key
FYRWUTOZBRWYCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8617-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)