Merck
PHR3779
Supelco
Nifedipine Nitrosophenylpyridine Analog
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16N2O5
CAS番号:
分子量:
328.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
nifedipine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
O=C(OC)C1=C(C2=C(N=O)C=CC=C2)C(C(OC)=O)=C(C)N=C1C
InChI
1S/C17H16N2O5/c1-9-13(16(20)23-3)15(11-7-5-6-8-12(11)19-22)14(10(2)18-9)17(21)24-4/h5-8H,1-4H3
InChI Key
MUZLTKGYFZENFW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3779-50MG:
PHR3779-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)