Merck
PHR3763
ブメタニド
new
certified reference material
別名:
3-(アミノスルホニル)-5-(ブチルアミノ)-4-フェノキシ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N2O5S
CAS番号:
分子量:
364.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 537
traceable to USP 1078303
APIファミリー
bumetanide
包装
pkg of 250MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
InChI Key
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3763-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)