安全性情報
PHR3666
Supelco
Ipratropium Bromide Related Compound B
new
pharmaceutical secondary standard
別名:
(1R,3r,5S,8s)-3-[[(2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30BrNO3
CAS番号:
分子量:
412.36
UNSPSCコード:
41116107
品質水準
グレード
pharmaceutical secondary standard
認証
traceable to EP I0361000
traceable to USP 1347529
APIファミリー
ipratropium
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 30 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3666-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)