Merck
PHR3650
シチジン 5′-一リン酸
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
5′-CMP, 5′-シチジル酸, C-5′-P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14N3O8P
CAS番号:
分子量:
323.20
Beilstein:
46982
MDL番号:
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1162126
包装
pkg of 1G
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
IERHLVCPSMICTF-XVFCMESISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3650-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)