PHR3643
Vinpocetine Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
Ethyl (12R,13aS,13bS)-13a-ethyl-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate, (−)-(14α)-Dihydrovinpocetine, Ethyl 14,15-dihydroapovincaminate
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to EP Y0000760
traceable to USP 1714652
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C22H28N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,18,20H,3-4,7,10-14H2,1-2H3/t18-,20-,22+/m1/s1
InChI Key
UJAQRLRRCXIJFW-UZKOGDIHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3643-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)