PHR3514
Almotriptan Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
N,N-Dimethyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-1H-indole-3-ethanamine N-oxide hydrochloride, 1-[({3-[2-(Dimethylamino)ethyl]indol-5-yl}methyl)sulfonyl]pyrrolidine N-oxide
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1013567
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
InChI
1S/C17H24N4O4S/c1-19(22)17(20(2)23)10-14-11-18-16-6-5-13(9-15(14)16)12-26(24,25)21-7-3-4-8-21/h5-6,9,11,17-18H,3-4,7-8,10,12H2,1-2H3/q-2
InChI Key
FVOZCNKXYVHCHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3514-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)