PHR3490
Fluorometholone Acetate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(6α, 11bβ)-17-(Acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Methyl-9α-fluoro-17-acetoxy-21-deoxyprednisolone, 6α-Methyl-9α-fluoro-21-desoxyprednisolone-17-acetate, Fluorometholone 17-acetate, NSC 47438
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1278109
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 400 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@](CC4)(OC(=O)C)C(=O)C)(C[C@@H]2O)C)C[C@@H](C3=CC(=O)C=C[C@@]31C)C
InChI
1S/C24H31FO5/c1-13-10-19-17-7-9-23(14(2)26,30-15(3)27)22(17,5)12-20(29)24(19,25)21(4)8-6-16(28)11-18(13)21/h6,8,11,13,17,19-20,29H,7,9-10,12H2,1-5H3/t13-,17-,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
YRFXGQHBPBMFHW-SBTZIJSASA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3490-400MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)