安全性情報
PHR3458
Supelco
Levocabastine Hydrochloride
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
Levocabastine Hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H30ClFN2O2
CAS番号:
分子量:
456.98
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to EP L0390000
traceable to USP 1359856
APIファミリー
levocabastine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PHR3458-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)