Merck
PHR3457
Supelco
レバルブテロール 塩酸塩
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(R)-サルブタモール 塩酸塩, レボサルブタモール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H21NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
275.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1358784
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1
InChI Key
OWNWYCOLFIFTLK-YDALLXLXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
β-アドレナリン受容体アゴニスト;アルブテロールより強力なアルブテロール異性体
レバルブテロール(レボサルブタモール)はアルブテロールの異性体であり、アルブテロールよりも強力に作用します。レバルブテロールはβ-アドレナリン受容体アゴニストです;喘息やCOPDの治療に使用される気管支拡張薬
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3457-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)