PHR3432
Molindone Hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
Molindone hydrochloride, 3-Ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-4H-indol-4-one hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1445459
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCC1=C(C)NC2=C1C(C(CN3CCOCC3)CC2)=O.Cl
InChI
1S/C16H24N2O2.ClH/c1-3-13-11(2)17-14-5-4-12(16(19)15(13)14)10-18-6-8-20-9-7-18;/h12,17H,3-10H2,1-2H3;1H
InChI Key
GQWNECFJGBQMBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3432-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)