Merck
PHR3304
Supelco
N,N-ジエチル-3-メチルベンズアミド
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
N,N-ジエチル-m-トルアミド, m-トルイル酸ジエチルアミド, DEET
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CON(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
191.27
Beilstein:
2046711
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1197007
蒸気密度
6.7 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
包装
pkg of 3 g
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
111 °C/1 mmHg
160 °C/19 mmHg (lit.)
密度
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR3304-3G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)