certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1554217
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 30 mg
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H]1[C@H]2[C@H](CC=CC2=C[C@H]([C@@H]1C)O)OC(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-7-5-6-15-10-19(26)14(3)18(22(15)20)9-8-16(24)11-17(25)12-21(27)28;/h5-6,10,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-9,11-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14+,16+,17+,18-,19+,20-,22-;/m0./s1
InChI Key
QMLCOLOJNAKCFF-JDXVWHIXSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3098-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)