certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1334006
APIファミリー
hydroxyzine
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC=C(C=C1)C(N2CCN(CCOCCO)CC2)C3=CC=CC=C3.O=C(O)C4=C(O)C(CC5=C(C=CC=C6)C6=CC(C(O)=O)=C5O)=C7C=CC=CC7=C4
InChI
1S/C23H16O6.C21H27ClN2O2/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);1-9,21,25H,10-17H2
InChI Key
ASDOKGIIKXGMNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2714-500MG:
試験成績書(COA)