Merck
PHR2684
Supelco
シプロヘプタジン 塩酸塩 セスキ水和物
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
4-(5H-ジベンゾ[a,d]シクロヘプテン-5-イリデン)-1-メチル-ピペリジン 塩酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21N · HCl · 1.5H2O
CAS番号:
分子量:
350.88
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. C3280000
traceable to USP 1161000
APIファミリー
cyproheptadine
フォーム
solid
包装
pkg of 500 mg
pkg of
mp
165 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.O.O.Cl.CN1CCC(\CC1)=C2\c3ccccc3C=Cc4ccccc24.CN5CCC(\CC5)=C6\c7ccccc7C=Cc8ccccc68
InChI
1S/2C21H21N.ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;1H;3*1H2
InChI Key
PXCSXCDWTUPVIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2684-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)