certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1329006
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
hydroxyprogesterone
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 300 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(=O)CCCCC)C(C)=O
InChI
1S/C27H40O4/c1-5-6-7-8-24(30)31-27(18(2)28)16-13-23-21-10-9-19-17-20(29)11-14-25(19,3)22(21)12-15-26(23,27)4/h17,21-23H,5-16H2,1-4H3/t21-,22+,23+,25+,26+,27+/m1/s1
InChI Key
DOMWKUIIPQCAJU-LJHIYBGHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2628-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)