PHR2029
Rivastigmine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(+)-O,O′-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1604869
APIファミリー
rivastigmine
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 30 mg
mp
169-171 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
InChI Key
CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2029-30MG-PW:
PHR2029-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)