certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. D2000000
traceable to USP 1206006
APIファミリー
dimenhydrinate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dimenhydrinate, a diphenhydramine salt of 8-chlorotheophylline, exhibits antihistaminic activity, with antimuscarinic and sedative effects. It finds its major application as an antiemetic drug in the prevention and treatment of motion sickness.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
適用法令
Jan Code
PHR1658-1G:
PHR1658-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック