PHR1621
Butoconazole Nitrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
Butoconazole nitrate, (±)-1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate
About This Item
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1082300
APIファミリー
butoconazole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1)SC(CCC2=CC=C(Cl)C=C2)CN3C=CN=C3.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
InChI Key
ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Butoconazole nitrate is an antifungal agent belonging to the imidazole class, used for the treatment of vaginal candidiasis. Its mode of action includes interruption of synthesis of cellular ergosterol and disruption of cell membrane.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
適用法令
Jan Code
PHR1621-1G:
PHR1621-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)