certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1086356
APIファミリー
calcium ascorbate
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
166 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
InChI Key
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
572.0 °F - closed cup
引火点(℃)
300.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
PHR1361-500MG-PW:
PHR1361-500MG:
PHR1363-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)