certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. C1905000
traceable to USP 1126009
APIファミリー
chlorpropamide
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
InChI Key
RKWGIWYCVPQPMF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1284-1G-PW:
PHR1284-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)