certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1367504
APIファミリー
lindane
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
113-115 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[C@H]1[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H]1Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+
InChI Key
JLYXXMFPNIAWKQ-GNIYUCBRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1244-500MG-PW:
PHR1244-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)