certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1012772
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1070-1SET-BULK:
61377-5X1.2ML:
PHR1070-5X1.2ML:
PHR1070-5X1.2ML-PW:
PHR1070-1SET:
PHR1070-1.2ML-PW:
61377-1.2ML:
61377-5X1.2ML-BULK:
PHR1070-1.2ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック