Merck
PHL89726
Lycopsamine
phyproof® Reference Substance
別名:
Retronecine 9-(−)-viridiflorate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H25NO5
CAS番号:
分子量:
299.36
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
N21[C@@H]([C@@H](CC2)O)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@@H](O)C)C(C)C
InChI
1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15-/m0/s1
InChI Key
SFVVQRJOGUKCEG-ZGFBFQLVSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
アナリシスノート
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89726-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Senecivernine phyproof® Reference Substance
PHL83436
Senecivernine
Erucifoline phyproof® Reference Substance
PHL83432
Erucifoline
Heliotrine N-oxide phyproof® Reference Substance
PHL83236
Heliotrine N-oxide
クロタリン phyproof® Reference Substance
PHL89251
クロタリン
バニリン酸 certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
68654
バニリン酸