Merck
PHL89592
Californidine perchlorate
phyproof® Reference Substance
別名:
N-Methylcalifornine perchlorate, N-Methylcrychine perchlorate, N-Methylescholtzine perchlorate, Californine methoperchlorate, Crychine methoperchlorate, Escholtzine methoperchlorate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20ClNO8
CAS番号:
分子量:
437.83
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=Cl(=O)([O-])=O.C[N+]1(C)C2CC3=C(C=C(OCO4)C4=C3)C1CC5=CC6=C(OCO6)C=C52
InChI
1S/C20H20NO4.ClHO4/c1-21(2)15-3-11-5-17-19(24-9-22-17)7-13(11)16(21)4-12-6-18-20(8-14(12)15)25-10-23-18;2-1(3,4)5/h5-8,15-16H,3-4,9-10H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
WNHYBHNDRRHULH-UHFFFAOYSA-M
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)